2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 64.3 EUR
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188.57 g/mol
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130268
CAS nummer: 38533-61-8