2-Amino-1-methylbenzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 22 EUR
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 203…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142855
CAS nummer: 1622-57-7