2-Coumaranone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 22 EUR
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Formule: C₈H₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005856
CAS nummer: 553-86-6