5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
OR27959-100G OR27959-25G
APOSOR27959-100GEA 398 EUR
APOSOR27959-100G APOSOR27959-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232.6600 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020134
CAS nummer: 85-19-8