3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 93%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2797-25G OR2797-5G
APOSOR2797-25GEA 172 EUR
APOSOR2797-25G APOSOR2797-5G
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 93%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
Kookpunt: 149…150 °C/20mmHg
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000682
CAS nummer: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,II