2-Bromo-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR27973-100G OR27973-25G
APOSOR27973-100GEA 225 EUR
APOSOR27973-100G APOSOR27973-25G
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrNO₄
Smeltpunt: 180…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134558
CAS nummer: 943-14-6