3-Chloroisonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 24.9 EUR
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Smeltpunt: 71…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663706
CAS nummer: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III