Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27981-10KG OR27981-1KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 548 EUR
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-1KG APOSOR27981-250G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Formule: C₄H₁₀Cl₃N
Smeltpunt: 211…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012515
CAS nummer: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II