3-Chloro-2-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 114 EUR
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00490110
CAS nummer: 54231-32-2