2-Chloro-3-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2800-1G OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA 22 EUR
APOSOR2800-1G APOSOR2800-5G
2-Chloro-3-methoxypyridine
2-Chloro-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426022
CAS nummer: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6