6-Methyl-1-indanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 32.2 EUR
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O
Kookpunt: 70 °C/0,4mmHg
Smeltpunt: 57…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275729
CAS nummer: 24623-20-9