6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 281 EUR
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Smeltpunt: 100…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234142
CAS nummer: 122918-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III