4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 231 EUR
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Smeltpunt: 197…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00194051
CAS nummer: 7461-50-9