Isoxazole-5-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2811-1G OR2811-250MG OR2811-5G
APOSOR2811-1GEA 46.8 EUR
APOSOR2811-1G APOSOR2811-250MG APOSOR2811-5G
Isoxazole-5-carbonyl chloride 97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₄H₂ClNO₂
MW: 131.52 g/mol
Kookpunt: 167…168 °C
Dichtheid: 1.362 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00067868
CAS nummer: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8 II