2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28122-100G OR28122-25G
APOSOR28122-100GEA 71.6 EUR
APOSOR28122-100G APOSOR28122-25G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₄N
Kookpunt: 136…138 °C/11mmHg
Smeltpunt: 63…65 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00072500
CAS nummer: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III