Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28138-1G OR28138-5G
APOSOR28138-1GEA 0 EUR
APOSOR28138-1G APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Formule: C₆H₄O₂S
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00216592
CAS nummer: 932-95-6