4-Mercaptobenzoic acid 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 242 EUR
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₂S
Smeltpunt: 215…224 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016617
CAS nummer: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9,III