Isoquinoline-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 36.6 EUR
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinoline-4-amine
Isoquinoline-4-amine
Formule: C₉H₈N₂
Smeltpunt: 107…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034752
CAS nummer: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8