5-Amino-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
OR2819-1G OR2819-5G
APOSOR2819-1GEA 68.7 EUR
APOSOR2819-1G APOSOR2819-5G
5-Amino-1,4-benzodioxane
5-Amino-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03695459
CAS nummer: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III