1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2820-1G OR2820-250MG OR2820-500MG OR2820-100MG
APOSOR2820-1GEA 448 EUR
APOSOR2820-1G APOSOR2820-250MG APOSOR2820-500MG APOSOR2820-100MG
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Smeltpunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669637
CAS nummer: 6526-79-0