5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28219-1G OR28219-250MG
APOSOR28219-1GEA 103 EUR
APOSOR28219-1G APOSOR28219-250MG
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Formule: C₁₁H₆Cl₂O₂
Smeltpunt: 97…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00454841
CAS nummer: 99113-89-0