2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR28220-100G OR28220-25G
APOSOR28220-100GEA 170 EUR
APOSOR28220-100G APOSOR28220-25G
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₁H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005896
CAS nummer: 5455-98-1