3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2823-100G OR2823-25G OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA 584 EUR
APOSOR2823-100G APOSOR2823-25G APOSOR2823-5G
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375117
CAS nummer: 132606-40-7