5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2826-1G OR2826-5G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 45.4 EUR
APOSOR2826-1G APOSOR2826-5G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₂S
Smeltpunt: 233…237 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01929338
CAS nummer: 7312-10-9