2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 74.6 EUR
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 141 °C/16mmHg
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008732
CAS nummer: 703-23-1
EINECS: 211-872-9