2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 120 EUR
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₃
Kookpunt: 177…179 °C/10mmHg
Smeltpunt: 38…40 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004614
CAS nummer: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2