Isopropyltriphenylphosphonium bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR28315-1G
OR28315-5G
APOSOR28315-1GEA
61.4
EUR
APOSOR28315-1G
APOSOR28315-5G
Isopropyltriphenylphosphonium bromide
Isopropyltriphenylphosphonium bromide
Formule:
C₂₁H₂₂BrP Smeltpunt: 233…236 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064807 CAS nummer: 1530-33-2 |