6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine sulphate
OR2834-1G OR2834-5G OR2834-25G
APOSOR2834-1GEA 164 EUR
APOSOR2834-1G APOSOR2834-5G APOSOR2834-25G
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Formule: C₆H₈N₄O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787504
CAS nummer: 769951-32-8