N-Hydroxysuccinimide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 22 EUR
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroxysuccinimide 99%
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Kookpunt: 363
Smeltpunt: 94…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005516
CAS nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3