4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
OR2845-100G OR2845-25G OR2845-5G
APOSOR2845-100GEA 157 EUR
APOSOR2845-100G APOSOR2845-25G APOSOR2845-5G
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174.63 g/mol
Smeltpunt: 160…162 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012945
CAS nummer: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III