Phenylmaleic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28465-1G OR28465-25G OR28465-5G
APOSOR28465-1GEA 22 EUR
APOSOR28465-1G APOSOR28465-25G APOSOR28465-5G
Phenylmaleic anhydride
Phenylmaleic anhydride
Formule: C₁₀H₆O₃
Kookpunt: 122…125 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015472
CAS nummer: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8