2-Chloromethyl-m-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA 52.6 EUR
APOSOR2853-25G APOSOR2853-5G
2-Chloromethyl-m-xylene
2-Chloromethyl-m-xylene
Formule: C₉H₁₁Cl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310815
CAS nummer: 5402-60-8
UN: 3261
ADR: 8,II