β,3-Dinitrostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR28534-10G OR28534-1G OR28534-5G
APOSOR28534-10GEA 695 EUR
APOSOR28534-10G APOSOR28534-1G APOSOR28534-5G
β,3-Dinitrostyrene
β,3-Dinitrostyrene
Formule: C₈H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052063
CAS nummer: 882-26-8