4,7-Dichloroisatin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 22 EUR
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dichloroisatin
4,7-Dichloroisatin
Formule: C₈H₃Cl₂NO₂
Smeltpunt: 246…252 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047214
CAS nummer: 18711-13-2