4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 46.8 EUR
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 211…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017094
CAS nummer: 2374-03-0