2,6-Dichlorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28574-100G OR28574-25G
APOSOR28574-100GEA 176 EUR
APOSOR28574-100G APOSOR28574-25G
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007975
CAS nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4