3,4-(Methylenedioxy)aniline, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 36.6 EUR
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Technical Grade
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Kookpunt: 144 °C/16mmHg
Smeltpunt: 40…45 °C
Vlampunt: 142 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005832
CAS nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III