Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 22 EUR
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004092
CAS nummer: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7