Phenyl salicylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
OR28581-100G OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA 22 EUR
APOSOR28581-100G APOSOR28581-500G
Phenyl salicylate
Phenyl salicylate
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Kookpunt: 172…174 °C/12mmHg
Smeltpunt: 40…45 °C
Dichtheid: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002213
CAS nummer: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
Merck Index: 12,07464