1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 162 EUR
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Formule: C₁₂H₆O₃
Smeltpunt: 267…273 °C
Vlampunt: 272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006925
CAS nummer: 81-84-5
EINECS: 201-380-2