2,3-Dichloroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 24.9 EUR
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
2,3-Dichloroisonicotinic acid
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltpunt: 187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861977
CAS nummer: 184416-84-0