2,4,6-Trimethylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 93.5 EUR
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimethylaniline 98%
2,4,6-Trimethylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Kookpunt: 233 °C
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007740
CAS nummer: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II