Pyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 607 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pyrrole 98%
Pyrrole
Formule: C₄H₅N
Kookpunt: 129…131 °C
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005216
CAS nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III