2-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28599-100G OR28599-25G
APOSOR28599-100GEA 172 EUR
APOSOR28599-100G APOSOR28599-25G
2-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006367
CAS nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
ADR: 8,III