Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 110 EUR
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017203
CAS nummer: 41608-64-4