3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28602-5G OR28602-10G OR28602-50G
APOSOR28602-5GEA 39.5 EUR
APOSOR28602-5G APOSOR28602-10G APOSOR28602-50G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO₃
Smeltpunt: 221…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051658
CAS nummer: 3919-76-4
EINECS: 223-487-3