Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Cyanopyrrolidine
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 227 EUR
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Formule: C₅H₈N₂
Kookpunt: 75…77 °C/1,8mmHg
Dichtheid: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003165
CAS nummer: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III