tert-Butylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28606-1KG OR28606-500G
APOSOR28606-1KGEA 122 EUR
APOSOR28606-1KG APOSOR28606-500G
tert-Butylhydrazine hydrochloride
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formule: C₄H₁₃ClN₂
Smeltpunt: 191…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012947
CAS nummer: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6