3,5-Dichlooraniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 424 EUR
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dichlooraniline 98%
3,5-Dichlooraniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Kookpunt: 259…260 °C/741mmHg
Smeltpunt: 51…53 °C
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007774
CAS nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II