Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Sodium naphthalene-2,7-disulphonate, Ebert-Merz alpha-acid disodium salt
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 24.9 EUR
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066365
CAS nummer: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6